Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate

Synonyms: Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate

037783-1G 037783-5G
FLUO037783-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037783-1G FLUO037783-5G
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate
Methyl-4-amino-2-fluorobenzoate


Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,1530 g/mol
Numéro MDL: MFCD09037917
Numéro CAS: 73792-08-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité