2,6-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
004992-1G 004992-5G
FLUO004992-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004992-1G FLUO004992-5G
2,6-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
2,6-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₁F₆NO₂
Numéro MDL: MFCD00109080
Numéro CAS: 93624-57-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité