3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Cyanobenzyl alcohol
H54212.03 H54212.06
H54212.03EA 41.8 EUR InStock
H54212.03 H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-97-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 109°(228°F)
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321087
Numéro CAS: 874-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité