3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Cyanobenzyl alcohol
C1510-1G C1510-5G
TCIAC1510-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC1510-1G TCIAC1510-5G
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321087
Numéro CAS: 874-97-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602d0d7d0e62243649ecdb932acf1bcceaf0364b&vid=602d0d7d0e62243649ecdb932acf1bcceaf0364b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité