2-Ethynylthiophene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0915-5G E0915-1G
TCIAE0915-5GEA 236 EUR InStock
TCIAE0915-5G TCIAE0915-1G
2-Ethynylthiophene ≥96.0% (par GC)
2-Ethynylthiophene
Formule: C₆H₄S
MW: 108,1610 g/mol
Point d'ébullition: 46°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425129
Numéro CAS: 4298-52-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93b304838e68451634eaff4f64e1ef0f1a63028e&vid=93b304838e68451634eaff4f64e1ef0f1a63028e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité