2-(Tributylstannyl)pyrazine
Danger
011062-1G 011062-5G
FLUO011062-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011062-1G FLUO011062-5G
2-(Tributylstannyl)pyrazine
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Formule: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319077
Numéro CAS: 205371-27-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité