1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine
019054-5G 019054-1G
FLUO019054-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019054-5G FLUO019054-1G
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Numéro MDL: MFCD01748645
Numéro CAS: 53345-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité