3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazole
009882-1G 009882-5G
FLUO009882-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009882-1G FLUO009882-5G
3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazole
3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₅H₉N₃S
Numéro CAS: 34945-15-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité