1-Naphthalenemethanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Naphthalen-1-ylmethanol
N0633-25G N0633-5G
TCIAN0633-25GEA 116 EUR InStock
TCIAN0633-25G TCIAN0633-5G
1-Naphthalenemethanol ≥95.0% (par GC)
1-Naphthalenemethanol
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,20 g/mol
Point d'ébullition: 301°C
Numéro MDL: MFCD00004044
Numéro CAS: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04e4c54141a15fb393a0088a227c8b68b75e3f8c&vid=04e4c54141a15fb393a0088a227c8b68b75e3f8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité