4-Chloro-3-picoline hydrochloride
Synonyms: 4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
010406-1G 010406-5G
FLUO010406-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010406-1G FLUO010406-5G
4-Chloro-3-picoline hydrochloride
4-Chloro-3-picoline hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092890
Numéro CAS: 19524-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité