Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phenylphthalide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

P1806-25G P1806-5G
TCIAP1806-25GEA 145 EUR InStock
TCIAP1806-25G TCIAP1806-5G
3-Phenylphthalide ≥98.0% (par GC)
3-Phenylphthalide


Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023099
Numéro CAS: 5398-11-8
EINECS: 226-426-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63af993d26d8b3a6d0b3feb6ea399c86163980df&vid=63af993d26d8b3a6d0b3feb6ea399c86163980df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité