Rapid antibody labelling kits, VivoBrite™
Fournisseur: Biotium
92160 92161 92162
92160.EA 516 EUR InStock
92160. 92161. 92162.
Rapid antibody labelling kits, VivoBrite™
Colorants Colorants d'imagerie in vivo
These antibody labelling kits include amine-reactive near-IR CF™ dye as well as all components required for antibody labelling and purification.
Suitable for small animal in vivo imaging.
Informations de commande: Each kit is sufficient for three labellings.
Attention: This item is temperature sensitive and has specific storage requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité