2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61580.MD H61580.03
H61580.MDEA 50 EUR InStock
H61580.MD H61580.03
2-Amino-3-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368774
Numéro CAS: 115661-37-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité