(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
B3890-5G B3890-1G
TCIAB3890-5GEA 299 EUR InStock
TCIAB3890-5G TCIAB3890-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861220
Numéro CAS: 186550-13-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50ed788098112ee46708bd685bd75d0af0b6bbf5&vid=50ed788098112ee46708bd685bd75d0af0b6bbf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité