Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-picoline-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
019484-1G 019484-5G
FLUO019484-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019484-1G FLUO019484-5G
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Methyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038391
Numéro CAS: 3998-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité