1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
CFF614.2.5 008288-1G 008288-5G
CHMPCFF614.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF614.2.5 FLUO008288-1G FLUO008288-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,4-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClF₂N₅
Numéro MDL: MFCD00053015
Numéro CAS: 66088-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité