1-(o-Tolyl)biguanide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT0314-500GEA 253 EUR InStock
TCIAT0314-500G TCIAT0314-25G
1-(o-Tolyl)biguanide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-(o-Tolyl)biguanide
Formule: C₉H₁₃N₅
MW: 191,2330 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019731
Numéro CAS: 93-69-6
EINECS: 202-268-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/06/28994606.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité