4-Chloro-1-methylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2465-5G C2465-25G
TCIAC2465-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC2465-5G TCIAC2465-25G
4-Chloro-1-methylpiperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-1-methylpiperidine
Formule: C₆H₁₂ClN
MW: 133,6192 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Numéro MDL: MFCD00044489
Numéro CAS: 5570-77-4
EINECS: 226-942-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c106f1457a2804f5d2facba3d91e3ae81fe663e7&vid=c106f1457a2804f5d2facba3d91e3ae81fe663e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité