3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(2-Aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane
A0876-25ML A0876-500ML
TCIAA0876-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0876-25ML TCIAA0876-500ML
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-(2-Aminoethylamino)propylmethyldimethoxysilane
Formule: C₈H₂₂N₂O₂Si
MW: 206,36 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point d'éclair: 126°C
Numéro MDL: MFCD00054776
Numéro CAS: 3069-29-2
EINECS: 221-336-6
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c2f525239931652c873b4b0b0c2d28f09d34da7&vid=2c2f525239931652c873b4b0b0c2d28f09d34da7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité