N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-D-Trp-OH
L09214.03 L09214.06
L09214.03EA 23.4 EUR InStock
L09214.03 L09214.06
N(α)-Boc-D-tryptophan ≥97%
N(α)-Boc-D-tryptophan
Purity: 97% CAS No.: 5241-64-5 Molecular Formula: C16H20N2O4 Formula Weight: 304.35 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 138° dec. Beilstein Reference: 4237334 Optical Rotation: +21° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00037944
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304,3 g/mol
Point de fusion: ∼ 138 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037944
Numéro CAS: 5241-64-5
EINECS: 226-042-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité