N(α)-Boc-D-tryptophan ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Trp-OH
B2259-1G B2259-5G
TCIAB2259-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB2259-1G TCIAB2259-5G
N(α)-Boc-D-tryptophan ≥98.0% (par HPLC)
N(α)-Boc-D-tryptophan
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037944
Numéro CAS: 5241-64-5
EINECS: 226-042-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31d6ffe659d7167e55cb10fb9ecd0c2cd1e56cbb&vid=31d6ffe659d7167e55cb10fb9ecd0c2cd1e56cbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +24.0 deg (C=2, DMF)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité