1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
Synonyms: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
CFF227.1 CFF227.5 017280-1G 017280-5G
CHMPCFF227.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF227.1 CHMPCFF227.5 FLUO017280-1G FLUO017280-5G
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₇ClN₂O₂S
Numéro MDL: MFCD01313780
Numéro CAS: 137049-02-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité