1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonamide
CFF317.0.25 CFF317.0.5 CFF317.1 017356-250MG 017356-500MG 017356-1G
CHMPCFF317.0.25EA 0 EUR InStock
CHMPCFF317.0.25 CHMPCFF317.0.5 CHMPCFF317.1 FLUO017356-250MG FLUO017356-500MG FLUO017356-1G
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonamide
1,2-Dimethylimidazole-4-sulphonamide
Formule: C₅H₉N₃O₂S
Numéro MDL: MFCD02091383
Numéro CAS: 415913-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité