Diamino-1,6 hexane 60% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
411560010 411562500
ACRO411560010EA 78.2 EUR InStock
ACRO411560010 ACRO411562500
Diamino-1,6 hexane 60% (p/p) en solution aqueuse
Diamino-1,6 hexane
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008243
Numéro CAS: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
ONU: 1783
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤20 APHA
Strength 59 to 61 wt%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité