3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24780.03 B24780.06 B24780.14
B24780.03EA 53.1 EUR InStock
B24780.03 B24780.06 B24780.14
3-Pyridyloxyacetic acid ≥98%
3-Pyridyloxyacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 86649-57-2 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 210-212° MDL No.: MFCD04039772
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039772
Numéro CAS: 86649-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité