Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Boc-3-bromoaniline

Synonyms: tert-Butyl (3-bromophenyl)carbamate

023220-25G 023220-100G
FLUO023220-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023220-25G FLUO023220-100G
N-Boc-3-bromoaniline
N-Boc-3-bromoaniline


Formule: C₁₁H₁₄BrNO₂
MW: 272,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD01006618
Numéro CAS: 25216-74-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité