Tetrabutylammonium p-nitrophenoxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2669-25G T2669-5G
TCIAT2669-25GEA 104 EUR InStock
TCIAT2669-25G TCIAT2669-5G
Tetrabutylammonium p-nitrophenoxide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tetrabutylammonium p-nitrophenoxide
Formule: C₂₂H₄₀N₂O₃
Numéro CAS: 3002-48-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ce664bcf3cb3b22a6964cb51b636c830b1517c&vid=27ce664bcf3cb3b22a6964cb51b636c830b1517c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité