Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-β-(3-Bromophenyl)alaninol

Synonyms: (R)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)propan-1-ol

034366-1G 034366-5G
FLUO034366-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034366-1G FLUO034366-5G
(R)-β-(3-Bromophenyl)alaninol
(R)-β-(3-Bromophenyl)alaninol


Formule: C₉H₁₂BrNO
MW: 230,101 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784054
Numéro CAS: 1213827-47-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité