N-Cbz-L-phenylalaninol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-Phenylalaninol, (S)-2-(Cbz-amino)-3-phenyl-1-propanol, N-Benzyloxycarbonyl-L-phenylalaninol
C1610-1G C1610-5G
TCIAC1610-1GEA 22 EUR InStock
TCIAC1610-1G TCIAC1610-5G
N-Cbz-L-phenylalaninol ≥98.0% (par HPLC)
N-Cbz-L-phenylalaninol
Formule: C₁₇H₁₉NO₃
MW: 285,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191138
Numéro CAS: 6372-14-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4813663d553a6f5c72a8da0d6ebbbfb592d07e37&vid=4813663d553a6f5c72a8da0d6ebbbfb592d07e37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité