2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-6-fluorobenzonitrile
008333-1G 008333-5G
FLUO008333-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008333-1G FLUO008333-5G
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-6-fluorobenzonitrile
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₁₄H₉ClFNO
Numéro MDL: MFCD00068205
Numéro CAS: 175204-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité