5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Synonyms: 5,7-Dichloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
004720-1G 004720-5G
FLUO004720-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004720-1G FLUO004720-5G
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
5,7-Dichloro-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃NO
MW: 282,0500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173851
Numéro CAS: 59108-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité