trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Synonyms: tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
024189-1G 024189-5G
FLUO024189-1GEA 0 EUR InStock
FLUO024189-1G FLUO024189-5G
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844613
Numéro CAS: 111300-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité