Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile

Synonyms: 5-Bromo-2-cyano-3-nitropyridine, 5-Bromo-3-nitropicolinonitrile, 5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile

024510-5G 024510-25G
FLUO024510-5GEA 0 EUR InStock
FLUO024510-5G FLUO024510-25G
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile
5-Bromo-3-nitropyridine-2-carbonitrile


Formule: C₆H₂BrN₃O₂
MW: 228,0030 g/mol
Numéro MDL: MFCD06657551
Numéro CAS: 573675-25-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité