15-Hydroxypentadecanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0676-1G H0676-5G
TCIAH0676-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAH0676-1G TCIAH0676-5G
15-Hydroxypentadecanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
15-Hydroxypentadecanoic acid
Formule: C₁₅H₃₀O₃
MW: 258,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039535
Numéro CAS: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c154718a0077d47507001e3aeb0e58374d499c68&vid=c154718a0077d47507001e3aeb0e58374d499c68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité