2,2,4-Trimethyl-2-pentanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1962-1G T1962-5G
TCIAT1962-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT1962-1G TCIAT1962-5G
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol ≥95.0% (par GC)
2,2,4-Trimethyl-2-pentanol
Formule: C₈H₁₈O
Numéro MDL: MFCD00101611
Numéro CAS: 690-37-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6420a30ed943eeb6d180d84f3b8c7964578c8551&vid=6420a30ed943eeb6d180d84f3b8c7964578c8551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité