1-Bromo-3-isopropoxybenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromophenyl isopropyl ether
B2198-25G B2198-5G
TCIAB2198-25GEA 77 EUR InStock
TCIAB2198-25G TCIAB2198-5G
1-Bromo-3-isopropoxybenzene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-isopropoxybenzene
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00070756
Numéro CAS: 131738-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=864d686502b61bbdab2e654b0f394916e3342195&vid=864d686502b61bbdab2e654b0f394916e3342195&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité