4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
H53376.06 H53376.14
H53376.06EA 65.5 EUR InStock
H53376.06 H53376.14
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol ≥98%
4-(Trimethylsilyl)-3-butyn-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 2117-12-6 Molecular Formula: C7H14OSi Formula Weight: 142.27 Flash Point: 60°(140°F) Boiling Point: 97-98°/24mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00190217
Formule: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C (24 mmHg)
Densité: 0.854
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190217
Numéro CAS: 2117-12-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité