But-3-yne-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
B0799-25ML B0799-5ML
TCIAB0799-25MLEA 63.8 EUR InStock
TCIAB0799-25ML TCIAB0799-5ML
But-3-yne-1-ol ≥97.0% (par GC)
But-3-yne-1-ol
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,9262 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002955
Numéro CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&vid=9003a17af978c2645efedf63ae3e92711424374a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité