4-Méthylstyrène ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Vinyltoluene, p-Methylstyrene, 4-Vinyltoluene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M0428-25ML M0428-500ML M0428-100ML
TCIAM0428-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0428-25ML TCIAM0428-500ML TCIAM0428-100ML
4-Méthylstyrène ≥96.0% (par GC) stabilisé
4-Méthylstyrène
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,9383 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008621
Numéro CAS: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
ONU: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&vid=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité