5-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61307.06EA 69.6 EUR InStock
H61307.06 H61307.14
5-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425619
Numéro CAS: 393-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité