4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-p-toluenesulphonamide
T2847-1G T2847-5G T2847-25G
TCIAT2847-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT2847-1G TCIAT2847-5G TCIAT2847-25G
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(Trifluorométhyl)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159251
Numéro CAS: 830-43-3
EINECS: 212-596-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70d3d8f81f202e1fa7abb8179212ee3b88dada1d&vid=70d3d8f81f202e1fa7abb8179212ee3b88dada1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité