1,3,5-Triéthylbenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60875.06 H60875.14
H60875.06EA 73.3 EUR InStock
H60875.06 H60875.14
1,3,5-Triéthylbenzène 95%
1,3,5-Triéthylbenzène
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0.862
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009261
Numéro CAS: 102-25-0
EINECS: 203-017-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité