4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Dichloro-2-phenylpyrimidine
F0851-5G F0851-1G
TCIAF0851-5GEA 195 EUR InStock
TCIAF0851-5G TCIAF0851-1G
4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloro-2-phénylpyrimidine
Formule: C₁₀H₆Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD00754193
Numéro CAS: 3740-92-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28685221f9c2db1faf8cc018cdfc959c0fb25323&vid=28685221f9c2db1faf8cc018cdfc959c0fb25323&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité