Methylstyrene (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
V0028-25ML V0028-500ML
TCIAV0028-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0028-25ML TCIAV0028-500ML
Methylstyrene (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC) stabilisé
Methylstyrene (mixture of isomers)
Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: -77°C
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168066
Numéro CAS: 25013-15-4
EINECS: 246-562-2
ONU: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3cce2b4fc90dd48f7001180cd518ffc7ae8ba7&vid=7b3cce2b4fc90dd48f7001180cd518ffc7ae8ba7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité