3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydrochloride TMB, TMB-HCl, TMB 2HCl, TMB dihydrochloride
H60245.MD H60245.03
H60245.MDEA 57.4 EUR InStock
H60245.MD H60245.03
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride ≥99%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Formule: C₁₆H₂₀N₂·2HCl
MW: 313,27 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012961
Numéro CAS: 64285-73-0
EINECS: 264-769-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité