Dispensers for aluminium discs
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
A-1142 A-1141 A-1140 A-1143
293-4142EA 53.3 EUR InStock
293-4142 293-4141 293-4140 291-4143
Dispensers for aluminium discs
Distributeurs d'EPI
Acrylic dispensers designed to hold aluminum disks for use in the laboratory field.
  • Stable design in clear plastic with an access opening
  • Accommodate up to 1000 aluminium disks
  • Material thickness: 3 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité