Fine vacuum ball valves, manual
Fournisseur: Gardner Denver
ILMV700047EA 186.5 EUR InStock
ILMV700047 ILMV700048
Fine vacuum ball valves, manual
Vannes Vannes à vide
These fine vacuum ball valves feature a small flange made of nickle plated aluminium.
  • Nickel-plated brass casing, polished brass ball, plastic (graphitised) seals
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité