L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Magnetic stirrer heads with flat flange, BOLA
Fournisseur: Bohlender
C522-40 C522-50
BOHLC522-40EA 1730 EUR InStock
BOHLC522-40 BOHLC522-50
Magnetic stirrer heads with flat flange, BOLA
Têtes d'agitateur
Magnetic stirrer heads consist of perfect capsulated drive shaft with ball bearings, rotor and lower bearing made of PTFE and a conductor made of borosilicate glass. These stirrer heads are designed with flat flanges sealed with gasket.
  • No grease required and safe to run dry
  • Height adjustable stirrer shaft (40 mm)
  • Long durability and compact size
  • No leakage or memory effects due to non-porous, welded rotor
  • Temperature range: −100 to 240 °C
  • Chemical resistance
  • Powerful transmission of upto 90 Ncm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité