Bacs à glace, carrés, avec couvercle
Fournisseur: VWR Collection
216-1510EA 63.3 EUR InStock
216-1510 216-1513 216-1514 216-1515 216-1516 216-1517 216-1518 216-1519
Bacs à glace, carrés, avec couvercle
Bacs à glace
Mousse de polyuréthane.
  • Résistance thermique de –76 à +70 °C
  • Extrêmement robustes, étanches, empilables et légers
  • Disponibles dans deux tailles et quatre couleurs
  • Option de superposition, pour un gain de place sur la paillasse
  • Conception avec rebord verseur, pour faciliter la vidange des liquides
  • Avec couvercle afin de réduire le taux d’évaporation de la glace sèche et de la glace hybride avec boue salée
Ideal for storing samples, these buckets maintain hot or cold temperatures of bottles, test tubes, solutions, and cultures. Suitable for use with dry ice, water ice, salt solution. For freezer storage only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité