L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Beakers, with handle, PP
Fournisseur: BURKLE
7210-3000 7204-2000 7204-1000 7210-0500 7210-2000 7210-5000 7204-5000 7204-0500 7204-3000
BURK7210-3000EA 19.8 EUR InStock
BURK7210-3000 BURK7204-2000 BURK7204-1000 BURK7210-0500 BURK7210-2000 BURK7210-5000 BURK7204-5000 BURK7204-0500 BURK7204-3000
Beakers, with handle, PP
Béchers
PP, highly transparent.
  • With embossed graduation printed in blue
  • Ergonomic open or close handle for secure grip
  • Functional spout to minimize spills
Ideal for industrial applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Avec anse fermée
Collapse All
Capacité Désignation Hauteur Ø ext. Intervalle de graduation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 ml - 135 mm 90 mm 10 ml 1 BURK7204-0500
Obtenez une remise si vous commandez 16 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
1000 ml - 165 mm 117 mm 10 ml 1 BURK7204-1000
Obtenez une remise si vous commandez 12 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
2000 ml - 206 mm 151 mm 20 ml 1 BURK7204-2000
Obtenez une remise si vous commandez 12 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
3000 ml - 238 mm 175 mm 50 ml 1 BURK7204-3000
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
5000 ml - 257 mm 203 mm 100 ml 1 BURK7204-5000
Obtenez une remise si vous commandez 5 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Avec anse ouverte
Collapse All
Capacité Désignation Hauteur Ø ext. Intervalle de graduation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
500 ml - 135 mm 90 mm 10 ml 1 BURK7210-0500
Obtenez une remise si vous commandez 16 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
2000 ml - 206 mm 151 mm 20 ml 1 BURK7210-2000
Obtenez une remise si vous commandez 12 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
3000 ml - 238 mm 175 mm 50 ml 1 BURK7210-3000
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
5000 ml - 257 mm 203 mm 100 ml 1 BURK7210-5000
Obtenez une remise si vous commandez 5 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité